Läs mer
Tocris Bioscience™ L 012 sodium salt
Beskrivning
Luminal-based chemiluminescent probe. Detects NAPDH oxidase-derived reactive oxygen and nitrogen species (ROS and RNS). Active in vitro and in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L 012 sodium salt |
| CAS | 143556-24-5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylformel | C13H9ClN4NaO2 |
| Formel vikt | 310.67 |
| Molekylvikt (g/mol) | 311.681 |