Läs mer
L-[15N]Phenylalanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-[15N]Phenylalanine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i10+1 |
| Formel vikt | 166.076 |