Läs mer
L-165041, TRC
Produktkod. 30003540
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30003540 5 mg
1 options
Produktkod. 30003540 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL8380105MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-165041
CAS 79558-09-1
Molekylformel C22H26O7
Kvantitet 5 mg
Synonym L-1q5041, 2-[4-[3-(4-Acetyl-3-hydroxy-2-propylphenoxy)propoxy]phenoxy]acetic Acid;
InChI formel InChI=1S/C22H26O7/c1-3-5-19-20(11-10-18(15(2)23)22(19)26)28-13-4-12-27-16-6-8-17(9-7-16)29-14-21(24)25/h6-11,26H,3-5,12-14H2,1-2H3,(H,24,25)
LEDER CC(C1=C(O)C(CCC)=C(OCCCOC2=CC=C(OCC(O)=O)C=C2)C=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 402.44
Formel vikt 402.1679