Läs mer
L-2,4-Diaminobutyric acid dihydrochloride, 98+%, may cont. up to ca 10% monohydrochloride
Produktkod. 11322437
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11322437 1 g 1g
11332437 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11322437 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10093.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1883-09-6 | C4H12Cl2N2O2 | 191.052 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1883-09-6
Molekylformel C4H12Cl2N2O2
Molekylvikt (g/mol) 191.052
MDL-nummer MFCD00064561
InChI-nyckel CKAAWCHIBBNLOJ-QTNFYWBSSA-N
Synonym l-2,4-diaminobutyric acid dihydrochloride, s-2,4-diaminobutanoic acid dihydrochloride, s-+-2,4-diaminobutyric acid dihydrochloride, h-dab-oh.2hcl, 2,4-diaminobutyric acid dihydrochloride, 2s-2,4-diaminobutanoic acid dihydrochloride, s-+-2,4-diamino-n-butyric acid dihydrochloride, butanoic acid, 2,4-diamino-, dihydrochloride, 2s, d-dab.2hcl, 2s-2,4-diaminobutanoic acid, chloride, chloride
PubChem CID 2724265
IUPAC-namn (2S)-2,4-diaminobutansyra;dihydroklorid
LEDER C(CN)C(C(=O)O)N.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-2,4-Diaminobutyric acid dihydrochloride
Smältpunkt ∼200°C
Anteckningar om analysprocent får forts. fram till≈ 10% monohydroklorid
Kvantitet 1 g
Beilstein 5763078
Optisk rotation +18° (c=1 in 5N HCl)
Formel vikt 191.06
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.