Läs mer
L-2-Amino-3-[thiomethyl-1-(1-oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-3 -pyrrolin-3-yl)]propanoic Acid Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-2-Amino-3-[thiomethyl-1-(1-oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-3 -pyrrolin-3-yl)]propanoic Acid Dihydrochloride |
| CAS | 1356577-86-0 |
| Molekylformel | C12H21N2O3S.. 2(HCl) |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 3-[[[(2R)-2-Amino-2-carboxyethyl]thio]methyl]-2,5-dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-1H-pyrrol-1-yloxy Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H21N2O3S.2ClH/c1-11(2)5-8(12(3,4)14(11)17)6-18-7-9(13)10(15)16;;/h5,9H,6-7,13H2,1-4H3,(H,15,16);2*1H/t9-;;/m0../s1 |
| LEDER | N[C@H](C(O)=O)CSCC1=CC(C)(C)N([O])C1(C)C.Cl.Cl |
| IUPAC-namn | (2R)-2-amino-3-[(1-hydroxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrol-3-yl)methylsulfanyl]propanoic acid;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 346.29 |
| Formel vikt | 345.09 |