Läs mer
L-2-Amino-5-phenyl-pentanoic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-2-Amino-5-phenyl-pentanoic acid |
| CAS | 62777-25-7 |
| Molekylformel | C11H15NO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO2/c12-10(11(13)14)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,10H,4,7-8,12H2,(H,13,14)/t10-/m0/s1 |
| LEDER | N[C@@H](CCCc1ccccc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-5-phenylpentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 193.24 |
| Formel vikt | 193.1103 |