Läs mer
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | L-2-Aminoadipic acid |
| Namnnotering | 98% |
| Smältpunkt | 206°C |
| Färg | White |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 98% |
| Förpackning | Glass bottle |
| Linjär formel | HO2C(CH2)3CH(NH2)CO2H |
| Kvantitet | 5 g |
| Specifikt rotationsförhållande | +22° (25°C c=2,5 NHCl) |
| Mehr anzeigen |