Läs mer
L-2-aminoadipinsyra, 98 %
Produktkod. 11368825
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11368825 5 g 5g
11358825 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11368825 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13924.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 1118-90-7 | C6H11NO4 | 161,16 g/mol
L-2-aminoadipinsyra är en viktig råvara och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde L-2-aminoadipinsyra är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel
och jordbrukskemikalier.
Löslighet Löslig i 1
N HCl (50 mg/ml) och vatten (något).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1118-90-7
Molekylformel C6H11NO4
Molekylvikt (g/mol) 161.16
MDL-nummer MFCD00002636
InChI-nyckel OYIFNHCXNCRBQI-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-2-aminoadipic acid, s-2-aminohexanedioic acid, 2s-2-aminohexanedioic acid, l-alpha-aminoadipic acid, l-alpha-aminoadipate, l-2-amino adipic acid, l-homoglutamic acid, aminoadipate, l-2-aminoadipate, homoglutamic acid
PubChem CID 92136
ChEBI CHEBI:37023
IUPAC-namn (2S)-2-aminohexandisyra
LEDER N[C@@H](CCCC(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-2-Aminoadipic acid
Smältpunkt ∽206 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 1724348
Löslighetsinformation Löslig i 1N HCl (50 mg/ml) och vatten (lite).
Optisk rotation +25° (c=2 i 5 N HCl)
Formel vikt 161.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.