Läs mer
L-(+)-2-aminosmörsyra, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308865
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
11308865 1 g 1g
11318865 5 g 5g
11328865 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11308865 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13984.03
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 1492-24-6 | C4H9NO2 | 103.121 g/mol
L-(+)-2-aminosmörsyra används i biosyntesen av icke-ribosomala peptider. Det fungerar som en receptorantagonist. Det används också som ett kiralt reagens. Vidare används det vid bestämning av substrat för glutamylcysteinsyrasyntas. Utöver detta används det också som läkemedelsintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
L-(+)-2-aminosmörsyra används i biosyntesen av icke-ribosomala peptider. Det fungerar som en receptorantagonist. Det används också som ett kiralt reagens. Vidare används det vid bestämning av substrat för glutamylcysteinsyrasyntas. Utöver detta används det också som läkemedelsintermediär.
Löslighet
Löslig i vatten och ättiksyra. Något lösligt i alkohol och eter.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1492-24-6
Molekylformel C4H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 103.121
MDL-nummer MFCD00064415
InChI-nyckel QWCKQJZIFLGMSD-VKHMYHEASA-N
Synonym l-2-aminobutyric acid, s-2-aminobutanoic acid, 2s-2-aminobutanoic acid, h-abu-oh, l-alpha-aminobutyric acid, s-+-2-aminobutyric acid, l-+-2-aminobutyric acid, --2-aminobutyric acid, s-2-aminobutyric acid, s-2-amino-butyric acid
PubChem CID 80283
ChEBI CHEBI:35619
IUPAC-namn (2S)-2-aminosmörsyra
LEDER CCC(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemiskt namn eller material L-(+)-2-Aminobutyric acid
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 1720935
Merck Index 14,428
Löslighetsinformation Soluble in water and acetic acid. Slightly soluble in alcohol and ether.
Optisk rotation +21° (c=4.8 in 6N HCl)
Formel vikt 103.12
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.