Läs mer
L(+)-2-Aminobutyric acid, 98%
Produktkod. 10431451 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10431451 1 g Glasflaska 1g
10697172 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10431451 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 215380010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1492-24-6 | C4H9NO2 | 103.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1492-24-6
Molekylformel C4H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 103.12
MDL-nummer MFCD00064415
InChI-nyckel QWCKQJZIFLGMSD-VKHMYHEASA-N
Synonym l-2-aminobutyric acid, s-2-aminobutanoic acid, 2s-2-aminobutanoic acid, h-abu-oh, l-alpha-aminobutyric acid, s-+-2-aminobutyric acid, l-+-2-aminobutyric acid, --2-aminobutyric acid, s-2-aminobutyric acid, s-2-amino-butyric acid
PubChem CID 80283
ChEBI CHEBI:35619
IUPAC-namn (2S)-2-aminosmörsyra
LEDER CCC(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(+)-2-Aminobutyric acid
Namnnotering 98%
Smältpunkt >300°C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C2H5CH(NH2)CO2H
Kvantitet 1 g
Beilstein 04, 408
Merck Index 10, 430
Specifik rotation + 21.6
Löslighetsinformation Solubility in water: 22.7g/100mL (22 c)
Formel vikt 103.12
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.