Läs mer
L-2-Aminobutyric Acid-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-2-Aminobutyric Acid-d6 |
| CAS | 1276197-51-3 |
| Molekylformel | C4 D6 H3 N O2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | (2S)-2-Aminobutanoic-2,3,3,4,4,4-d6 acid, L-2-Aminobutyric acid-d6, L-Butyrine-d6, L-Ethylglycine-d6, L-Homoalanine-d6, L-α-Aminobutyric acid-d6, (S)-2-Aminobutanoic acid-d6, (S)-2-Aminobutanoic-2,3,3,4,4,4-D6 acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1/i1D3,2D2,3D |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@]([2H])(N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-2,3,3,4,4,4-hexadeuteriobutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 109.157 |
| Formel vikt | 109.101 |