Läs mer
L-2-Aminohexanoic-3,3,4,4,5,5,6,6,6-d9 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Norleucine-3,3,4,4,5,5,6,6,6-d9 |
| CAS | 1331889-36-1 |
| Molekylformel | C6 2H9 H4 N O2 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | (2 S)-2-Amino-3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonadeuteriohexanoic acid, L-Norleucine-d9, L-Norleucine-3,3,4,4,5,5,6,6,6-D9 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H13NO2/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1D3,2D2,3D2,4D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2 S)-2-amino-3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonadeuteriohexanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.23 |
| Formel vikt | 140.1511 g/mol |
| Visa mer |