missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
L-2-Aminopentanoic-4,4,5,5,5-d5 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Norvaline-4,4,5,5,5-D5 |
| CAS | 1202936-50-2 |
| Molekylformel | C5 D5 H6 N O2 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | L-Norvaline-4,4,5,5,5-d5, L-Norvaline-d5, (2 S)-2-Aminopentanoic-4,4,5,5,5-d5 acid, (S)-2-Aminopentanoic acid-d5, (S)-2-Aminovaleric acid-d5, L-α-Aminovaleric acid-d5, L-Norvaline-4,4,5,5,5-D5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1D3,2D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2 S)-2-amino-4,4,5,5,5-pentadeuteriopentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 122.177 |
| Formel vikt | 122.11 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?