Läs mer
L-2-Aminothiazoline-4-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4R)-2-Amino-4,5-dihydro-4-thiazolecarboxylic Acid |
| CAS | 16899-18-6 |
| Molekylformel | C4H6N2O2S |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (4R)-2-Amino-4,5-dihydro-4-thiazolecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2O2S/c5-4-6-2(1-9-4)3(7)8/h2H,1H2,(H2,5,6)(H,7,8)/t2-/m0/s1 |
| LEDER | NC1=N[C@H](C(O)=O)CS1 |
| IUPAC-namn | (R)-2-amino-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 146.17 |
| Formel vikt | 146.01 |