Läs mer
(L)-2-Bromo-3-phenylpropionic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (L)-2-Bromo-3-phenylpropionic Acid |
| CAS | 35016-63-8 |
| Molekylformel | C9 H9 Br O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Benzenepropanoic acid, α-bromo-, (αS)-, Benzenepropanoic acid, α-bromo-, (S)-, (αS)-α-Bromobenzenepropanoic acid, (S)-α-Bromobenzenepropanoic acid, 3-Phenyl-2(S)-bromopropionic acid, L-α-Bromo-β-phenylpropionic acid, (S)-2-Bromo-3-phenylpropionic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9BrO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1 |
| LEDER | OC(=O)[C@@H](Br)Cc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | (2S)-2-bromo-3-phenylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 229.07 |
| Formel vikt | 227.9786 |