Läs mer
L-2-Nitrophenylalanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-2-Nitrophenylalanine |
| CAS | 19883-75-1 |
| Molekylformel | C9H10N2O4 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | L-3-(o-Nitrophenyl)-alanine, L-2-Nitrophenylalanine, NSC 21949 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N2O4/c10-7(9(12)13)5-6-3-1-2-4-8(6)11(14)15/h1-4,7H,5,10H2,(H,12,13)/t7-/m0/s1 |
| LEDER | O=N(C1=C(C=CC=C1)C[C@H](N)C(O)=O)=O |
| IUPAC-namn | (S)-2-amino-3-(2-nitrophenyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.19 |
| Formel vikt | 210.06 |