Läs mer
L(-)-2-oktanol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10720671 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10720671 10 g Glasflaska 10g
10311084 1 g Glasflaska 1g
10571991 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10720671 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 164590100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5978-70-1 | C8H18O | 130.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5978-70-1
Molekylformel C8H18O
Molekylvikt (g/mol) 130.23
MDL-nummer MFCD00064284
InChI-nyckel SJWFXCIHNDVPSH-MRVPVSSYSA-N
Synonym r-octan-2-ol, r---2-octanol, r-2-octanol, l-octan-2-ol, 2r-octan-2-ol, 2r-2-octanol, unii-2shb67xf6h, d-2-octanol, r---hexylmethylcarbinol, l--2-octanol
PubChem CID 80080
ChEBI CHEBI:37871
IUPAC-namn (2R)-oktan-2-ol
LEDER CCCCCCC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(-)-2-Octanol
Namnnotering 99+%
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8300g/mL, 0.83
Kokpunkt 175.0°C
Flampunkt 60°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)5CH(OH)CH3
Brytningsindex 1.4250 to 1.4270
Kvantitet 10 g
Beilstein 01, IV, 1770
Merck Index 15, 6841
Specifikt rotationsförhållande −9.50° (20°C neat)
Specifik rotation − 9.50
Löslighetsinformation Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Formel vikt 130.23
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • L(-)-2-Octanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.