Läs mer
L-(+)-2-Phenylglycine-d5, TRC
Produktkod. 30424159
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30424159 25 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30424159 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP32713225MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-(+)-2-Phenylglycine-d5
CAS 1246820-68-7
Molekylformel C8 D5 H4 N O2
Kvantitet 25 mg
Synonym (2S)-2-Amino-2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)acetic acid, (2S)-2-Amino-2-(phenyl-d5)acetic acid, L-Phenylglycine-d5, (αS)-α-Aminobenzene-d5-acetic acid, L-Phenylglycine-D5 (phenyl-D5)
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H,10,11)/t7-/m0/s1/i1D,2D,3D,4D,5D
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c([C@H](N)C(=O)O)c([2H])c1[2H]
IUPAC-namn (2S)-2-amino-2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 156.193
Formel vikt 156.095
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.