Läs mer
L-(+)-2-Fenylglycinmetylesterhydroklorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15437946
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15437946 25 g 25g
15447946 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15437946 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62874.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15028-39-4 | C9H12ClNO2 | 201.65 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15028-39-4
Molekylformel C9H12ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 201.65
MDL-nummer MFCD00077158
InChI-nyckel DTHMTBUWTGVEFG-QRPNPIFTSA-N
Synonym h-phg-ome.hcl, s-methyl 2-amino-2-phenylacetate hydrochloride, s-+-2-phenylglycine methyl ester hydrochloride, s-2-phenylglycine methyl ester hydrochloride, aminophenylacetic acid methyl ester, h-phg-ome hydrochloride, h-phg-ome hcl, d---alpha-phenylglycine methyl ester hydrochloride, methyl 2s-2-amino-2-phenylacetate hydrochloride, d-phenylglycine methyl ester hydrochloride
PubChem CID 11217910
IUPAC-namn metyl (2S)-2-amino-2-fenylacetat; hydroklorid
LEDER COC(=O)C(C1=CC=CC=C1)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-(+)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride
Smältpunkt 200°C (decomposition)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 201.65
Optisk rotation +118° (c=1 in Water)
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.