Läs mer
L-2-Pyrrolidinone-3,3,4,4,5-d5-5-carboxylic Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Oxo-L-proline-d5 |
| CAS | 1086136-22-2 |
| Molekylformel | C5 D5 H2 N O3 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | L-Proline-2,3,3,4,4-d5, 5-oxo- (ACI), 5-Oxo-L-proline-2,3,3,4,4-d5 (ACI), L-Pyroglutamic acid-2,3,4,4,5-d5, L-Pyroglutamic acid-d5, (5 S)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic-3,3,4,4,5-d5 acid, Pidolic Acid-D5, L-2-Pyrrolidinone-3,3,4,4,5-d5-5-carboxylic Acid, 5-Oxo-L-proline-d5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H7NO3/c7-4-2-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1/i1D2,2D2,3 D |
| LEDER | [2 H]C1([2 H])C(=O)N[C@]([2 H])(C(=O)O)C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | (2 S)-2,3,3,4,4-pentadeuterio-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.1448 |
| Formel vikt | 134.074 g/mol |
| Visa mer |