Läs mer
(L)-2-[(t-Boc)amino]-2-[(5-Fluoresceinyl)aminocarbonyl]ethyl Methanethiosulfonate, TRC
Produktkod. 30340155
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30340155 10 mg
1 options
Produktkod. 30340155 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB61905010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (L)-2-[(t-Boc)amino]-2-[(5-Fluoresceinyl)aminocarbonyl]ethyl
CAS 1042688-20-9
Molekylformel C29 H28 N2 O11 S
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C29H28N2O11S/c1-28(2,3)42-27(36)31-22(14-39-43(4,37)38)25(34)30-15-5-8-19-18(11-15)26(35)41-29(19)20-9-6-16(32)12-23(20)40-24-13-17(33)7-10-21(24)29/h5-13,22,32-33H,14H2,1-4H3,(H,30,34)(H,31,36)/t22-/m0/s1
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](COS(=O)(=O)C)C(=O)Nc1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35
IUPAC-namn [(2S)-3-[(3',6'-dihydroxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthene]-5-yl)amino]-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-oxopropyl] methanesulfonate
Molekylvikt (g/mol) 612.6
Formel vikt 612.1414