missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
L-(2S,3aS,7aS)-Octahydro-1H-indole-2-carboxylic Acid Benzyl Ester Tosylate Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-(2S,3aS,7aS)-Octahydro-1H-indole-2-carboxylic Acid Benzyl |
| CAS | 904062-52-9 |
| Molekylformel | C23H29NO5S |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21NO2.C7H8O3S/c18-16(19-11-12-6-2-1-3-7-12)15-10-13-8-4-5-9-14(13)17-15;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-3,6-7,13-15,17H,4-5,8-11H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t13-,14-,15-;/m0./s1 |
| LEDER | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O.O=C(OCc2ccccc2)[C@@H]3C[C@@H]4CCCC[C@@H]4N3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 431.55 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?