Läs mer
L-(2S,3aS,7aS)-Octahydroindole-2-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S,3aS,7aS)-octahydro-1Hindole-2-carboxylic acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15NO2/c11-9(12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h6-8,10H,1-5H2,(H,11,12)/t6-,7-,8-/m0/s1 |
| Formel vikt | 169.1103 |
| Procent renhet | >95% |