Läs mer
L-β -3,4-dihydroxifenylalanin, 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11487920 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11487920 25 g 25g
11497920 100 g 100g
11407930 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11487920 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210157825
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2405.00 SEK
    2290.12 SEK / 25g
    Save 114.88 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 59-92-7
Molekylformel C9H11NO4
Molekylvikt (g/mol) 197.19
MDL-nummer MFCD00002598
InChI-nyckel WTDRDQBEARUVNC-LURJTMIESA-N
Synonym levodopa, l-dopa, dopar, 3-hydroxy-l-tyrosine, 3,4-dihydroxy-l-phenylalanine, larodopa, bendopa, levopa, dihydroxy-l-phenylalanine, cidandopa
PubChem CID 6047
ChEBI CHEBI:15765
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxifenyl)propansyra
LEDER N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(O)=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-β-3, 4-Dihydroxyphenylalanine
Analysprocentintervall 0.99
Kvantitet 25 g
Formel vikt 197.19
Fysisk form Kristallin
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L -BETA-3,4-DIHYDROXYPHEN L- ALANINE,25G
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: L -BETA-3,4-DIHYDROXYPHEN L- ALANINE