Läs mer
L-β -3,4-dihydroxifenylalanin, 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11497920 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11497920 100 g 100g
11487920 25 g 25g
11407930 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11497920 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210157880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7460.00 SEK
    7104.07 SEK / 100g
    Save 355.93 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 59-92-7
Molekylformel C9H11NO4
Molekylvikt (g/mol) 197.19
MDL-nummer MFCD00002598
InChI-nyckel WTDRDQBEARUVNC-LURJTMIESA-N
Synonym levodopa, l-dopa, dopar, 3-hydroxy-l-tyrosine, 3,4-dihydroxy-l-phenylalanine, larodopa, bendopa, levopa, dihydroxy-l-phenylalanine, cidandopa
PubChem CID 6047
ChEBI CHEBI:15765
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxifenyl)propansyra
LEDER N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(O)=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-β-3, 4-Dihydroxyphenylalanine
Analysprocentintervall 0.99
Kvantitet 100 g
Formel vikt 197.19
Kvalitet Not Available
Fysisk form Kristallin