Läs mer
L-3,6-Bis(beta-chloroethyl)-2,5-diketopiperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (L)-3,6-Bis(beta-chloroethyl)-2,5-diketopiperazine |
| CAS | 1333325-25-9 |
| Molekylformel | C8 H12 Cl2 N2 O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12Cl2N2O2/c9-3-1-5-7(13)12-6(2-4-10)8(14)11-5/h5-6H,1-4H2,(H,11,14)(H,12,13)/t5-,6-/m0/s1 |
| LEDER | ClCC[C@@H]1NC(=O)[C@H](CCCl)NC1=O |
| IUPAC-namn | (3S,6S)-3,6-bis(2-chloroethyl)piperazine-2,5-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 239.1 |
| Formel vikt | 238.0276 |