missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
L-3,6-Bis(Beta-hydroxyethyl)-2,5-diketopiperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (L)-3,6-Bis(beta-hydroxyethyl)-2,5-diketopiperazine |
| CAS | 1333325-24-8 |
| Molekylformel | C8 H14 N2 O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | L-3,6-Bis(-B-Hydroxyethyl)-2,5-Diketopiperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N2O4/c11-3-1-5-7(13)10-6(2-4-12)8(14)9-5/h5-6,11-12H,1-4H2,(H,9,14)(H,10,13)/t5-,6-/m0/s1 |
| LEDER | OCC[C@@H]1NC(=O)[C@H](CCO)NC1=O |
| IUPAC-namn | (3S,6S)-3,6-bis(2-hydroxyethyl)piperazine-2,5-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.21 |
| Formel vikt | 202.0954 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?