Learn More
L-3-Nitrophenylalanine, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | L-3-Nitrophenylalanine |
| CAS | 19883-74-0 |
| Molekylformel | C9H10N2O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | L-3-(m-nitrophenyl)-alanine, 3-Nitro-L-phenylalanine, NSC 21948 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N2O4/c10-8(9(12)13)5-6-2-1-3-7(4-6)11(14)15/h1-4,8H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1 |
| LEDER | OC([C@@H](N)CC1=CC(N(=O)=O)=CC=C1)=O |
| IUPAC-namn | (S)-2-amino-3-(3-nitrophenyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.19 |
| Formel vikt | 210.06 |