Läs mer
L-3-Nitrophenylalanine, TRC
Produktkod. 30473509
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30473509 50 mg
1 options
Produktkod. 30473509 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN50225050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-3-Nitrophenylalanine
CAS 19883-74-0
Molekylformel C9H10N2O4
Kvantitet 50 mg
Synonym L-3-(m-nitrophenyl)-alanine, 3-Nitro-L-phenylalanine, NSC 21948
InChI formel InChI=1S/C9H10N2O4/c10-8(9(12)13)5-6-2-1-3-7(4-6)11(14)15/h1-4,8H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
LEDER OC([C@@H](N)CC1=CC(N(=O)=O)=CC=C1)=O
IUPAC-namn (S)-2-amino-3-(3-nitrophenyl)propanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 210.19
Formel vikt 210.06