Läs mer
L-(-)-3-fenyllaktinsyra, 98 %
Produktkod. 11403737
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11403737 1 g 1g
11413737 5 g 5g
11423737 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11403737 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18203.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-07-2026
CAS: 20312-36-1 | C9H9O3 | 165,17 g/mol
L-(-)-3-Fenylmjölksyra används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
L-(-)-3-Fenylmjölksyra används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Löslighet i vatten ger mycket svag grumlighet.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20312-36-1
Molekylformel C9H9O3
Molekylvikt (g/mol) 165.17
MDL-nummer MFCD00004244
InChI-nyckel VOXXWSYKYCBWHO-QMMMGPOBSA-M
Synonym l---3-phenyllactic acid, s-2-hydroxy-3-phenylpropionic acid, s-2-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, l--3-phenyllactic acid, s---3-phenyllactic acid, l-3-phenyllactic acid, d-3-phenyllactic acid, 2s-2-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, s-3-phenyllactic acid, s---2-hydroxy-3-phenylpropionic acid
PubChem CID 444718
ChEBI CHEBI:43065
IUPAC-namn (2S)-2-hydroxi-3-fenylpropansyra
LEDER O[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-(-)-3-Phenyllactic acid
Smältpunkt 122°C to 126°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2209792
Optisk rotation −24° (c=1 in Water)
Formel vikt 166.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.