Läs mer
L(-)-3-fenyllaktinsyra, 98 %
Produktkod. 10113440 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10113440 1 g Glasflaska 1g
10133440 5 g Glasflaska 5g
10782885 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10113440 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 150920010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 20312-36-1 | C9H9O3 | 165,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20312-36-1
Molekylformel C9H9O3
Molekylvikt (g/mol) 165.17
MDL-nummer MFCD00004244
InChI-nyckel VOXXWSYKYCBWHO-QMMMGPOBSA-M
Synonym l---3-phenyllactic acid, s-2-hydroxy-3-phenylpropionic acid, s-2-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, l--3-phenyllactic acid, s---3-phenyllactic acid, l-3-phenyllactic acid, d-3-phenyllactic acid, 2s-2-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, s-3-phenyllactic acid, s---2-hydroxy-3-phenylpropionic acid
PubChem CID 444718
ChEBI CHEBI:43065
IUPAC-namn (2S)-2-hydroxi-3-fenylpropansyra
LEDER O[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(-)-3-Phenyllactic acid
Smältpunkt 121°C to 125°C
Färg Beige-brun till vit
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH2CH(OH)CO2H
Kvantitet 1 g
Specifikt rotationsförhållande −18.50° (24°C c=1,CH3COOH)
Specifik rotation -18.5
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 166.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystals, Powder or Flakes
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.