Läs mer
L-(-)-3-fenyllaktsyra, TRC
Produktkod. 30425307
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30425307 500 mg
1 options
Produktkod. 30425307 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP335553500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-(-)-3-Phenyllactic Acid
CAS 20312-36-1
Molekylformel C9H10O3
Kvantitet 500 mg
Synonym (S)-a-Hydroxy-benzenepropanoic Acid, (S)-3-Phenyllactic Acid (8CI), (aS)-a-Hydroxybenzenepropanoic Acid, (-)-2-Hydroxy-3- phenylpropanoic Acid, (-)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic Acid, (-)-3-Phenyllactic Acid, (-)-b-Phenyllactic Acid, (2S)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic Acid, (S)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic Acid, (S)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic Acid, (S)-3-Phenyllactic Acid, (S)-Phenyllactic Acid, (S)-b-Phenyllactic Acid, 3-(S)-Phenyl lactic Acid, L-2-Hydroxy-3-phenylpropionic Acid, L-3-Phenyllactic Acid, L-Phenyllactic Acid, L-b-Phenyllactic Acid, S-(-)-3-Phenyllactic Acid, b-Phenyl-L-lactic Acid
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
LEDER O[C@H](C(O)=O)CC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn (2S)-2-hydroxy-3-fenylpropansyra
Molekylvikt (g/mol) 166.17
Formel vikt 166.063