missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

L-371,257, MedChemExpress

Produktkod. 16478877
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16478877 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16478877 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15010

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress L-371,257 is an orally bioavailable, non-blood-brain barrier penetrant, selective and competitive antagonist of oxytocin receptor (pA2=8.4) with high affinity at both the oxytocin receptor (Ki=19 nM) and vasopressin V1a receptor (Ki=3.7 nM).

L-371,257 is an orally bioavailable, non-blood-brain barrier penetrant, selective and competitive antagonist of oxytocin receptor (pA2=8.4) with high affinity at both the oxytocin receptor (Ki=19 nM) and vasopressin V1a receptor (Ki=3.7 nM).

Specifikationer

Kemiskt namn eller material L-371,257
CAS 162042-44-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H33N3O6
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 8.33 mg/mL (16.41 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(OC1)N(C2CCN(C(C3=C(OC)C=C(OC4CCN(C(C)=O)CC4)C=C3)=O)CC2)C5=C1C=CC=C5
Molekylvikt (g/mol) 507.58
Formel vikt 507.58
Procent renhet 98.83%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.