missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ L-371,257

Beskrivning
Potent, high affinity human oxytocin (OT) receptor antagonist (Ki = 4.6 nM) that displays > 800-fold selectivity over human arginine vasopressin receptors V1a and V2. Antagonizes oxytocin-induced contractions in isolated rat uterine tissue (pA2 = 8.44) and in anesthetised rats following intravenous and intraduodenal administration. Decreases length of U-87MG cell projections induced by retinoic acid (Cat.No.0695). Orally active.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-371, 257 |
| CAS | 162042-44-6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylformel | C28H33N3O6 |
| Formel vikt | 507.59 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 507.587 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?