Läs mer
L-4-chlorophenylalanine, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10511711 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10511711 100 mg Glass bottle 100mg
10380994 500 mg Glass bottle 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10511711 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 302941000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 14173-39-8
Molekylformel C9H10ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 199.63
MDL-nummer MFCD00063065,MFCD00079675
InChI-nyckel NIGWMJHCCYYCSF-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-chloro-l-phenylalanine, l-4-chlorophenylalanine, h-phe 4-cl-oh, s-2-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, l-p-chlorophenylalanine, 2s-2-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, fenclonine, s, l-pcpa, unii-snm151oe2c, l-phe 4-cl-oh
PubChem CID 736190
LEDER NC(CC1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-4-Chlorophenylalanine
Smältpunkt 235.0°C to 238.0°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel ClC6H4CH2CH(NH2)CO2H
Kvantitet 100 mg
Specifik rotation − 27.00
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(4-chlorophenyl)propanoic acid
Formel vikt 199.64
Procent renhet 98%
Fysisk form Powder