Läs mer
L-4-Hydroxyphenyl-3,5-d2-alanine, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Tyrosine-D2 (4-hydroxyphenyl-3,5-D2) |
| CAS | 30811-19-9 |
| Molekylformel | C9 D2 H9 N O3 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | L-Tyrosine-3,5-d2, Tyrosine-3,5-d2 (8 CI), L-(3,5-2H2)Tyrosine, L-3,5-2H2-Tyrosine, L-Tyrosine-2H2, (2 S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl-3,5-d2)propanoic acid, (2 S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl-3,5-d2)propanoic acid, (2 S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl-3,5-d2)propanoic acid, (2 S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl-3,5-d2)propanoic acid, (2 S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl-3,5-d2)propanoic acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11 H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i3D,4 D |
| LEDER | [2 H]c1cc(C[C@H](N)C(=O)O)cc([2 H])c1O |
| IUPAC-namn | (2 S)-2-amino-3-(3,5-dideuterio-4-hydroxyphenyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.201 |
| Formel vikt | 183.086 g/mol |
| Visa mer |