Läs mer
L-4-Hydroxyphenylalanine-3,3-d2, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Tyrosine-d2 |
| CAS | 72963-27-0 |
| Molekylformel | C9 D2 H9 N O3 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | L-Tyrosine-β,β-d2 (9 CI, ACI), L-Tyrosine-3,3-d2, L-(β,β-2H2)Tyrosine, L-Tyrosine-D2 (propanoic-3,3-D2 acid), (2 S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic-3,3-d2 acid, 4-Hydroxyphenyl-L-alanine-3,3-d2, β-(p-Hydroxyphenyl)alanine-β,β-d2, L-Tyrosine-d2, L-4-Hydroxyphenylalanine-3,3-d2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11 H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i5D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([C@H](N)C(=O)O)c1ccc(O)cc1 |
| IUPAC-namn | (2 S)-2-amino-3,3-dideuterio-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.201 |
| Formel vikt | 183.086 g/mol |
| Visa mer |