Läs mer
MedChemExpress L-4-Oxalysine hydrochloride
Produktkod. 16433149
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16433149 1 mg
1 options
Produktkod. 16433149 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYU00097
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
MedChemExpress L-4-Oxalysine hydrochloride is a natural product isolated from the culture media of Streptomyces roseovirdofuscus in China which has shown antitumor activities.
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Molekylvikt (g/mol) 184.62 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
CAS 118021-35-5
Produkttyp Reference compound
Renhet 97.1%
Mål Fungal