Läs mer
L-5,5-Dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-5,5-Dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid |
| CAS | 72778-00-8 |
| Molekylformel | C6 H11 N O2 S |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO2S/c1-6(2)4(5(8)9)7-3-10-6/h4,7H,3H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-/m1/s1 |
| LEDER | CC1(C)SCN[C@@H]1C(=O)O |
| IUPAC-namn | (4R)-5,5-dimethyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.22 |
| Formel vikt | 161.051 |