Läs mer
L-5-hydroxitryptofanhydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11451698
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11451698 1 g 1g
11461698 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11451698 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13954.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9-8-4350
MDL-nummer MFCD00064341
ChEBI CHEBI:17780
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-5-Hydroxytryptophan hydrate
Smältpunkt 258°C (decomposition)
Molekylformel C11H12N2O3
UN-nummer UN2811
Beilstein 88200
Merck Index 14,4847
Synonym 5-hydroxy-l-tryptophan, l-5-hydroxytryptophan, oxitriptan, 5-hydroxytryptophan, levothym, tript-oh, cincofarm, l-5-htp, pretonine, 2s-2-amino-3-5-hydroxy-1h-indol-3-yl propanoic acid
InChI-nyckel LDCYZAJDBXYCGN-IMWMWJONNA-N
LEDER N[C@@H](CC1=CNC2=CC=C(O)C=C12)C(O)=O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(5-hydroxi-lH-indol-3-yl)propansyra
Molekylvikt (g/mol) 220.23
Kvantitet 1 g
PubChem CID 439280
Formel vikt 220.23 (Anhydrous)
Optisk rotation −33° (c=1 in Water)
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.