missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

L-655708, MedChemExpress

Produktkod. 16406068
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16406068 10 mg 10mg
16492197 50 mg -
16468667 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16406068 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14426

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress L-655708 is a potent α5 subunit-selective GABAA receptor inverse agonist (Ki=0.45 nM).

L-655708 is a potent α5 subunit-selective GABAA receptor inverse agonist (Ki=0.45 nM).

Specifikationer

Kemiskt namn eller material L-655708
CAS 130477-52-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H19N3O4
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 20 mg/mL (58.59 mM; Need ultrasonic)
LEDER COC1=CC=C(C2=C1)N3C=NC(C(OCC)=O)=C3[C@@]4([H])N(CCC4)C2=O
Molekylvikt (g/mol) 341.36
Formel vikt 341.36
Procent renhet 99.08%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.