Läs mer
L-655708, MedChemExpress
Produktkod. 16492197
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16492197 50 mg -
16468667 5 mg -
16406068 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16492197 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14426
MedChemExpress L-655708 is a potent α5 subunit-selective GABAA receptor inverse agonist (Ki=0.45 nM).
L-655708 is a potent α5 subunit-selective GABAA receptor inverse agonist (Ki=0.45 nM).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-655708
CAS 130477-52-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H19N3O4
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 20 mg/mL (58.59 mM; Need ultrasonic)
LEDER COC1=CC=C(C2=C1)N3C=NC(C(OCC)=O)=C3[C@@]4([H])N(CCC4)C2=O
Molekylvikt (g/mol) 341.36
Formel vikt 341.36
Procent renhet 99.08%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation