Läs mer
Tocris Bioscience™ L-689,560
Beskrivning
L-689,560 is a very potent antagonist at the glycine-NMDA site.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-2-Carboxy-5,7-dichloro-4-phenylaminocarbonylamino-1,2,3,4-tetrahydroquinoline |
| CAS | 139051-78-8 |
| Analysprocentintervall | >99% |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighet | Soluble to 25mM in DMSO |
| Mål | NMDA Receptor Antagonists |
| Molekylformel | C17H15Cl2N3O3 |
| Formel vikt | Observed MW: 380.23 |
| Renhet | 99% |
For Research Use Only