Läs mer
Tocris Bioscience™ L-690,330
Beskrivning
A potent inhibitor of inositol monophophatase; stable to hydrolysis. Induces autophagy in COS-7 cells independently of mTOR inhibition.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-690, 330 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 298.13 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 298.124 |