Läs mer
Tocris Bioscience™ L-701,324
Beskrivning
An orally active and long acting anticonvulsant with high affinity and selectivity for the glycine site on the NMDA receptor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-701, 324 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 363.8 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 363.797 |