Läs mer
L-701324, MedChemExpress
Beskrivning
L-701324 is an orally active and long acting anticonvulsant with high affinity and selectivity for the glycine site on the NMDA receptor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-701324 |
| CAS | 142326-59-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H14ClNO3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 34 mg/mL (93.46 mM) |
| LEDER | O=C1NC2=C(C=CC(Cl)=C2)C(O)=C1C3=CC=CC(OC4=CC=CC=C4)=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 363.79 |
| Formel vikt | 363.79 |
| Visa mer |