Läs mer
L-732,138, Tocris Bioscience™
Beskrivning
Potent and highly selective competitive tachykinin NK1 receptor antagonist (IC50 = 2.3 nM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-732, 138 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 472.39 |
| Procent renhet | >98% |