missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ L-733,060 hydrochloride
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18044262
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18044262 10 mg
18034372 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18044262 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 1145/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Potent NK1 antagonist

Potent NK1 antagonist (Ki values are 0.08, 0.2 and 93.13 nM for gerbil, human and rat receptors, respectively). Produces anxiolytic-like effects in the gerbil elevated plus-maze. Exhibits antitumor activity in vitro. Also decreases HER2 activity and tumor growth in mice bearing HER2+ or EGFR+ breast tumors. Orally bioavailable and brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 148687-76-7
Molekylformel C20H20ClF6NO

Specifikationer

Kemiskt namn eller material L-733, 060 hydrochloride
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 439.83
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 439.83
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.