Läs mer
Tocris Bioscience™ L-741,742 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18044082
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18044082 10 mg
18005052 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18044082 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 1004/10
Fyll på lagret och spara i sommar
Använd kampanjkoden 27950
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Highly selective D4 antagonist
A potent and highly selective D4 dopamine receptor antagonist, with Ki values of > 1700, 770 and 3.5 nM at cloned human D2, D3 and D4 receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 874882-93-6
Molekylformel C23H26Cl2N2O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-741, 742 hydrochloride
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 417.38
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 417.374