Läs mer
Tocris Bioscience™ L-745,870 trihydrochloride
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30001159
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30001159 10 mg
18044392 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 30001159 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 1002/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2285.00 SEK
    2159.85 SEK / 10mg
    Save 125.15 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Highly selective D4 antagonist
A highly potent and selective D4 dopamine receptor antagonist; L-745,870 has Ki values of 0.51, 2300 and 960 nM for D4, D3 and D2 subtypes respectively and > 1000-fold selectivity over 5-HT2, D1 and D5 receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 866021-03-6
Molekylformel C18H22Cl4N4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-745, 870 trihydrochloride
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 436.21
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 436.202